Kluczowe dokumenty
264199
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
97%
Synonim(y):
BPEA
Wybierz wielkość
410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
410,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 37
new score: 13
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
248-250 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5ccccc25
InChI
1S/C30H18/c1-3-11-23(12-4-1)19-21-29-25-15-7-9-17-27(25)30(28-18-10-8-16-26(28)29)22-20-24-13-5-2-6-14-24/h1-18H
Klucz InChI
ZHBOFZNNPZNWGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.