Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5010,00 zł 3507,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
form
crystals
Quality Segment
impurities
≤2% mono- and dicarboxylic acid (1H-NMR)
mp
131-133 °C (lit.), 132-135 °C
fluorescence
λex 420 nm; λem ~480 nm in 0.1 M borate pH 9.3 (after derivatization with glycine [~90 μM glycine, ~20 μM N-])
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cc2ccccc2cc1C([H])=O
InChI
1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
InChI key
ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde is a fluorescent derivatization agent of primary amines, amino acids, and small peptides. The reaction between the amino compounds and NDA results in highly fluorescent and stable derivative compounds.
Application
Features and Benefits
- High Reaction rate.
- High Fluorescence quantum yield.
- No uncommon excitation wavelength.
- No side reactions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 131-133 °C (lit.), 132-135 °C | mp 54-56 °C | mp - | mp - |
| form crystals | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤2% mono- and dicarboxylic acid (1H-NMR) | impurities ≤0.5% phthalic acid | impurities - | impurities - |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 70215-100MG | 04061832820705 |
| 70215-500MG | 04061833278116 |
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/387/963/318bf7ad-cf3e-4963-b3df-a9631e1631ae/640/318bf7ad-cf3e-4963-b3df-a9631e1631ae.png)