Przejdź do
69591
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside
≥98% (TLC)
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl α-D-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
996,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
2751,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.31
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-794-0
Beilstein/REAXYS Number:
1690776
MDL number:
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
α-glucosidase substrate
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 316 nm; λem 375 nm (Reaction product), λex 317 nm; λem 374 nm (pH9.0), λex 360 nm; λem 449 nm, λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (α-glucosidase)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
General description
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside is the fluorogenic substrate of alpha-glucosidase enzyme.[1] 4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside, also known as 4MU- α-glc, upon reaction leads to the product 4MU, which emits at the peak of 440nm in the fluorescence spectra.[2]
Application
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside is used as a flurogenic substrate for the identification, characterization and kinetic analysis of α-D-glucosidase(s).4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside is used for high throughput screening experiments. It is suitable for the diagnosis of Pompe′s disease in kidney and leucocytes.[3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9766474426M2133
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: soluble
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 316 nm; λem 375 nm (Reaction product), λex 360 nm; λem 449 nm, λex 317 nm; λem 374 nm (pH9.0), λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (α-glucosidase)
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)