Przejdź do
M2133
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
β-N-acetylhexosaminidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-gluco­pyrano­side
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
929,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.36
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
EC Number:
253-333-0
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, β-N-acetylhexosaminidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
InChI key
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
General description
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide (4-MUF-NAG) contains chitin monomer, N-acetyl-D-glucosamine (NAG) and a 4-methylumbelliferone (7-hydroxy-4-methylcoumarin) (4-MUF) moiety.
Fluorogenic substrate for β-N-acetylhexosaminidase
Application
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide has been used as a substrate for assaying
  • β-N-acetylglucosaminidase (NAGase) from soil samples
  • chitinase from Fusarium oxysporum using fluorimetric assay
  • β-N-acetylhexosaminidases from Arabidopsis thaliana roots and leaves samples
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide (4-MUF-NAG) is a synthetic fluorogenic substrate for N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAGase). The enzyme functionality is assessed by its ability to hydrolyze the N-acetyl-D-glucosamine (NAG) residue in 4-MUF-NAG. 4-MUF-NAG is also a substrate for Chitinase[1] and N-acetylhexosaminidase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47450269585M9659
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: soluble, water: soluble
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)