Przejdź do
M9130
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate
≥98% (HPLC), BioReagent, for identification of transformed plants
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, MUG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
154,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
629,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16O9 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.29 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
General description
MUG is a chemical commonly used for the detection of transformed plants. MUG shows low levels of fluorescence until treatment with glucuronidase (GUS) encoded in transformed plants. Transformed plants can be identified by their MUG fluorescence.
Application
Suitable for fluorescent detection of glucuronidase gene expression in plants.
Preparation Note
Product is soluble in molecular biology grade water at a concentration of 0.35 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69602M1633M2133
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)