Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
117-121 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, alcohols: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 350 nm; λem 385 nm (Reaction product), λex 350 nm; λem 385 nm in chloroform
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
InChI key
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| mp 117-121 °C (lit.) | mp - | mp 117-121 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form powder | form crystals | form powder |
| fluorescence λex 350 nm; λem 385 nm (Reaction product), λex 350 nm; λem 385 nm in chloroform | fluorescence λex 333 nm; λem 416 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence λex 333 nm; λem 415 nm in methanol |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Methoxycoumarin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?