Merck
W515809
Sigma-Aldrich
7-Methoxycoumarin
≥98%
Synonim(y):
Herniarin, Methyl umbelliferyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Beilstein:
141728
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥98%
mp
115-121 °C
117-121 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam
ciąg SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
7-metoksykumaryna jest jednym z głównych lotnych związków zapachowych występujących w olejku eterycznym z limonki i liściach estragonu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Impact of estragole and other odorants on the flavour of anise and tarragon
Zeller A and Rychlik M
Flavour and Fragrance Journal, 22(2), 105-113 (2007)
Characterization of aroma volatiles in key lime essential oils (Citrus aurantifolia Swingle).
Chisholm MG, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 106-115 (2003)
P Paterson et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 14(11), 849-859 (1984-11-01)
Pretreatment of rats with phenobarbitone increased hepatic microsomal 7-methoxy-and 7-ethoxy-coumarin O-dealkylase activities. Pretreatment with beta-naphthoflavone increased only the 7-ethoxycoumarin O-dealkylase activity. The addition of metyrapone in vitro inhibited the O-dealkylations to different extents. Similar results were obtained with diphenyloxazole and
Prince Firdoos Iqbal et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 2252-2259 (2008-08-05)
In continuation of our search for potential antiamoebic agents from folklore Indian medicinal plants, we found that the benzene and ethyl acetate extracts from the root bark of Adina cordifolia exhibited strong antiamoebic activity with IC(50) values of 2.92 and
Adriana Eliasová et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 59(7-8), 543-548 (2005-04-09)
The responses of young plants of diploid and tetraploid Matricaria chamomilla cultivars to abiotic stress were studied. The course of quantitative changes of main leaf secondary metabolites was evaluated within an interval from 6 h before to 54 h after