Przejdź do
55155
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (capillary electrophoresis)
Synonim(y):
Umbelliferone-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.15
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
384141
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (capillary electrophoresis)
form
solid
pKa 
7.04
mp
261 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 342 nm; λem 447 nm (pH 4.0), λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)C1=Cc2ccc(O)cc2OC1=O
InChI
1S/C10H6O5/c11-6-2-1-5-3-7(9(12)13)10(14)15-8(5)4-6/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI key
LKLWLDOUZJEHDY-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid (7-OHCCA) is used as a fluorogenic substrate for glycosyltransferase assays. 7-OHCCA may be used as a non-cinnamate-class substrate analog to study 4-hydroxycinnamate decarboxylase (4-HCD)-inducing activity in Klebsiella oxytoca cells. It is suitable as a pH indicator.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Immobilized on a support to give a pH sensor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.41878335665152307
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 342 nm; λem 447 nm (pH 4.0), λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (capillary electrophoresis)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
assay
98%
mp
261 °C (lit.)
mp
235-240 °C
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
213-218 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)