PHL89733
7-Methoxycoumarin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Herniarin, Methyl umbelliferyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
crystals
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
117-121 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.