Kluczowe dokumenty
56211
LAPAO
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
3-Dodecylamido-N,N′-dimethylpropyl amine oxide, 3-Lauramidopropyl-N,N-dimethylamine oxide, N-[3-(Dimethylamino)propyl]dodecanamide N-oxide, Dodecylamidopropyldimethylamine oxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
masa cząsteczkowa
300.48 g/mol
metody
electrophoresis: suitable
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
λ
1 % (w/v) in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.20
λ: 280 nm Amax: ≤0.15
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C17H36N2O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2,3)21/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20)
Klucz InChI
JNGWKQJZIUZUPR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)