Merck
850545P
Avanti
LDAO
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N,N-dimethyldodecylamine N-oxide
Wybierz wielkość
1 G
378,00 zł
5 G
1530,00 zł
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
378,00 zł
5 G
1530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H31NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
229.40 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850545P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850545P-5g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
metody
electrophoresis: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
Klucz InChI
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
An optimized reverse micelle surfactant system has been developed for solution nuclear magnetic resonance studies of encapsulated proteins and nucleic acids dissolved in low viscosity fluids. Comprising the nonionic 1-decanoyl-rac-glycerol and the zwitterionic lauryldimethylamine-N-oxide (10MAG/LDAO), this mixture is shown to efficiently encapsulate a diverse set of proteins and nucleic acids. Chemical shift analyses of these systems show that high structural fidelity is achieved upon encapsulation.
LDAO (N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide) is a zwitterionic detergent.[1]
Zastosowanie
LDAO is suitable to use in crystallization of membrane proteins.[1] It is also suitable to enhance the detection of high molecular weight proteins.[2]
Działania biochem./fizjol.
LDAO can be used to disrupt phospholipid bilayer of cells.[1]
Opakowanie
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850545P-1g)
60 mL Amber Wide Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850545P-5g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Detergents for the stabilization and crystallization of membrane proteins
Prive GG
Methods, 41(4), 388-397 (2007)
MALDI mass spectrometry analysis of high molecular weight proteins from whole bacterial cells: pretreatment of samples with surfactants
Meetani MA and Voorhees KJ
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 16(9), 1422-1426 (2005)
Igor Dodevski et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(9), 3465-3474 (2014-02-06)
An optimized reverse micelle surfactant system has been developed for solution nuclear magnetic resonance studies of encapsulated proteins and nucleic acids dissolved in low viscosity fluids. Comprising the nonionic 1-decanoyl-rac-glycerol and the zwitterionic lauryldimethylamine-N-oxide (10MAG/LDAO), this mixture is shown to