53091-016
DNAstable® Plus
2 ml, for room temp preservation of DNA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Postać
liquid
zastosowanie
80 reactions
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
DNAstable® Plus enables you to preserve, store and ship your purified DNA samples at room temperature in liquid and liquid-to-dry formats. It offers flexibility with thermostability at extreme temperatures, and the ability to handle high concentrations of DNA. Recovery from the dry matrix is achieved within minutes by simply adding water. Your DNA sample is ready for downstream analysis without the need for any additional purification steps.
Cechy i korzyści
- Long-term stabilization, storage and shipment of DNA at room temperature
- High yield DNA recovery and use without further purification
- Compatible with most downstream applications, e.g., PCR, sequencing, and microarrays
- Available in a variety of compact formats, e.g., tubes, multi-well plates & custom.
- Cost-effective, eco-friendly solution to freezer crawl and lab space management
Opakowanie
- (1) DNAstable® Plus liquid reagent in a 2 mL bottle
- Quick Reference Protocol
- 5X solution can stabilize up to 8 mL of liquid DNA.
- Liquid and Liquid-to-Dry (LD) stabilization
- Liquid format is highly compatible with automation and chain-of-custody evidence preservation
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Protokoły
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Biuletyn produktu zawiera szczegółowy protokół użytkowania ułatwiający transfekcję DNA.
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.
Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.