Przejdź do
MBD0054
Bufor do konserwacji kwasów nukleinowych, bez mikrobiologicznego DNA
Stabilizes and protects DNA and RNA
Synonim(y):
Bufor stabilizujący, bufor konserwujący NGS, bufor konserwujący mikrobiom, roztwór do przechowywania próbek, stabilizator kwasu nukleinowego, ochraniacz kwasu nukleinowego, bufor NAP
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352106
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
usage
Upon collection of the sample add 1-2 volumes of preservation buffer
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Bufor do konserwacji kwasów nukleinowych, bez mikrobiologicznego DNA to gotowy płynny, nietoksyczny odczynnik do przechowywania tkanek i komórek, który stabilizuje i chroni komórkowe RNA i DNA w nienaruszonych, niezamrożonych próbkach tkanek i komórek. Przetestowany i uznany za bardzo skuteczny do przechowywania próbek mikrobiomu. Bufor Nucleic Acid Preservation eliminuje potrzebę natychmiastowego przetwarzania próbek lub ich zamrażania w celu późniejszego przetworzenia.
Application
Bufor do konserwacji kwasów nukleinowych, wolny od mikrobiologicznego DNA, może być stosowany jako skuteczny środek konserwujący złożone próbki w temperaturze otoczenia.
Features and Benefits
  • Gotowe rozwiązanie
  • Zachowuje jakość DNA i RNA ze świeżych, niezamrożonych próbek tkanek i komórek.
  • Wolny od DNA drobnoustrojów dla lepszej analizy DNA, szczególnie ważny w przypadku próbek o niskiej biomasie
  • Natychmiast hamuje aktywność nukleaz
  • Nietoksyczny, bezpieczny w transporcie
  • Stabilizuje próbki w temperaturze pokojowej do transportu do 10 dni w przypadku przechowywania DNA i 6 dni w przypadku przechowywania RNA
  • Skuteczny do przechowywania próbek mikrobiomu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T928534746BC34726BC
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
Upon collection of the sample add 1-2 volumes of preservation buffer
usage
-
usage
-
usage
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product (Nucleic Acid Preservation Buffer) IVD approved?
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses, or any type of consumption or application to humans or animals.
      Helpful?
  2. What components are in this buffer? I'd like to know for standarization purposes across microbiome studies.
    1 answer
    1. The composition of this buffer is as follows:
      • 5.3M (NH4)2SO4
      • 19mM EDTA
      • 24mM Na-Citrate tribasic dihydrate
      Please see the link below to review additional information provided in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/298/476/mbd0054pis-ms.pdf