Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł 1327,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(NO2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
1327,50 zł
Cena katalogowa1770,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
111-115 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, nitro
SMILES string
OCc1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-3,9-10H,4H2
InChI key
ODWVFIWBWJXDMT-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Hydroxy-2-nitrobenzyl alcohol may be used in the synthesis of 5-(2′-(dimethylamino)ethoxy)-2-nitrobenzyl alcohol. It may be used as difunctional photo-responsive initiator in the synthesis of thermo-responsive and photo-cleavable amphiphilic block copolymers containing photodegradable linkers as junction points between hydrophilic and hydrophobic chains.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 111-115 °C (lit.) | mp 112-116 °C | mp 100-104 °C (lit.) | mp 183-187 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl, nitro | functional group iodo, bromo, hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?