Kluczowe dokumenty
914940
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium Oxide Milled Nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
Synonim(y):
Nanowłóknista struktura proszku nieorganicznego, Nanowłókno CeZrO4
Wybierz wielkość
5 G
764,00 zł
10 G
1330,00 zł
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
764,00 zł
10 G
1330,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CeZr04
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanofiber
Poziom jakości
Śr. włókna × dł.
300-800 nm × 210 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
powierzchnia
30-60 m2/g
Pierwotna wielkość krystalitów
(tetragonal
Typical Size of Crystallites: 8 nm)
ciąg SMILES
[Ce].[Zr]=O
InChI
1S/Ce.O.Zr
Klucz InChI
GJFXIYGDVYZDRX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tlenek cyrkonu ma zastosowanie w czujnikach spalania i kontrolerach katalizatorów samochodowych, wsparciu katalizatora do odsiarczania gorących gazów, ogniwach paliwowych, katalizatorze i wsparciu katalizatora, termochemicznym rozszczepianiu wody, filtrach podczerwieni i separatorach nieorganicznych.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.