Przejdź do
A8937
Adenosine 5′-triphosphate dipotassium salt hydrate
≥92% (HPLC), microbial, powder
Synonim(y):
ATP, 5′-ATP-K2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14K2N5O13P3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
583.36 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥92% (HPLC)
Biological source:
microbial
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 5′-triphosphate dipotassium salt hydrate, from microbial, ≥92% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥92% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
YFPSRAQDZYNYPX-IDIVVRGQSA-L
General description
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is synthesized in mitochondria by oxidative phosphorylation.
Application
Adenosine 5′-triphosphate dipotassium salt hydrate has been used:
  • in in vitro transcription reaction as nucleotide source and in 2x RNA binding buffer
  • as a component of energy solution for calibrating crude cell extract
  • to test its dependency with PK11195 in mediating autophagy
Biochem/physiol Actions
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems.
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is used in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. Metabolic disorders lead to ATP deficiency. Use of xanthine oxidoreductase inhibitors and inosine improves intracellular ATP levels.
Disclaimer
For maximum stability, store as frozen solution at pH 3.5 to 6.8.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1852A2383A3377
biological source
microbial
biological source
microbial (Corynebacterium sp.)
biological source
microbial
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥92% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)