Kluczowe dokumenty
45260
Eosin B
for microscopy (Fl., Hist.), adsorption and fluorescent indicator
Synonim(y):
4′,5′-Dibromo-2′,7′-dinitrofluorescein disodium salt, Acid Red 91, Eosin Scarlet, Eosin bluish, Saffrosine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
adsorption and fluorescent indicator
for microscopy (Fl., Hist.)
metody
titration: suitable
λmaks.
509-524 nm
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?