Przejdź do
43713
S-(5′-Adenosyl)-3-thiopropylamine
≥98.0% (HPLC), powder
Synonim(y):
5′-[(3-Aminopropyl)thio]-5′-deoxyadenosine, S-Adenosyl-3-thiopropylamine, dc-SAH, dcAdoHcy, decarboxylated S-Adenosyl-L-homocysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3820,00 zł
3247,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20N6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.40
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
S-(5′-Adenosyl)-3-thiopropylamine, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C13H20N6O3S/c14-2-1-3-23-4-7-9(20)10(21)13(22-7)19-6-18-8-11(15)16-5-17-12(8)19/h5-7,9-10,13,20-21H,1-4,14H2,(H2,15,16,17)/t7-,9-,10-,13-/m1/s1
InChI key
FUSRAALGPJJIRO-QYVSTXNMSA-N
Application
S-(5′-Adenosyl)-3-thiopropylamine has been used as a calibrant solution to spike human urine samples for solid-phase extraction studies. It has also been used as an analyte in capillary electrophoresis (CE) and micellar electrokinetic chromatography (MEKC).[1]
Biochem/physiol Actions
S-(5′-Adenosyl)-3-thiopropylamine or S-adenosyl-L-homocysteine comprises base, sugar or amino acid. It acts as an inhibitor for spermidine synthase and spermine synthase.[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This decarboxylated S-Adenosyl-L-methionine is an important metabolite in polyamine biosynthesis, acting as aminopropyl group donor for propylamine transferases such as spermine synthase and spermidine synthase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2340A9384SML1229
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)