Przejdź do
SML3851
S-Adenosyl-L-methionine 1,4-butanedisulfonate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5′-[[(3S)-3-Amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5′-deoxy-adenosine inner salt 1,4-butanedisulfonate, Adenosine, 5′-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5′-deoxy-, 1,4-butanedisulfonate (salt), 1,4-butanedisulfonate (salt) (2:1:2), AdoMet 1,4-butanedisulfonate, L-S-Adenosylmethionine 1,4-butanedisulfonate, S-Adenosyl-L-methionine disulfonate, SAM 1,4-butanedisulfonate, SAM-e 1,4-butanedisulfonate, SAMe 1,4-butanedisulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H23N6O5S·C4H10O6S2·1/2C4H8O6S2
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[S+](C[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[n]5c6ncnc(c6nc5)N)(CC[C@H](N)C(=O)[O-])C.[S+](C[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(CC[C@H](N)C(=O)[O-])C.[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O.[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O.[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/2C15H22N6O5S.3C4H10O6S2/c2*1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;3*5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h2*5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);3*1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)/t2*7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m00.
InChI key
QWARKYOPJRNOOU-RLUFNZFXSA-N
Biochem/physiol Actions
Endogenous compound occurring in the body that regulates numerous biochemical pathways; commonly involved in transmethylation, transsulfuration, and aminopropylation.
S-Adenosyl-L-methionine (SAMe) is an endogenous compound occurring in the body that regulates numerous biochemical pathways. It is commonly involved in transmethylation, transsulfuration, and aminopropylation. S-Adenosyl-L-methionine (SAMe) is orally available and brain penetrant. It is routinely prescribed in Europe for decades (depression and such). In US is available as dietary supplement call SAM-e
Disclaimer
Hygroscopic
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)