42030
3,5-Dinitrobenzoyl chloride
for fluorescence, ≥98.0% (AT)
Synonim(y):
DNBC, NSC 2697
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for fluorescence
gęstość pary
7.6 (vs air)
Próba
≥98.0% (AT)
Postać
solid
tw
196 °C/11 mmHg (lit.)
mp
68-69 °C (lit.)
68-71 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H
Klucz InChI
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges