Merck
36297
Sigma-Aldrich
Bimane amine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Synonim(y):
3-Aminomethyl-2,5,6-trimethyl-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione, Aminobimane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Beilstein:
4186574
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
linia produktu
BioReagent
Próba
≥98.0% (HPCE)
Formularz
solid
fluorescencja
λex 386 nm; λem 480 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CN)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H13N3O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4,11H2,1-3H3
Klucz InChI
WLADQYKRYSPMME-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Aminy bimanowe (aminobimany) mogą być użyteczne jako sondy fluorescencyjne dla cząsteczek reagujących z aminami pierwszorzędowymi.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)