Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
solid
mp
152-154 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione), λex 398 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CBr)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
InChI key
AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Rapid reactivity.
- Ease of separation of derivatives by reverse HPLC.
- Ability to penetrate cells.
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione), λex 398 nm | fluorescence - | fluorescence λex 380 nm; λem 461 nm in methanol, λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione) | fluorescence λex 358 nm; λem 461 nm, λex 392 nm; λem 410 nm in methanol |
| solubility DMF: soluble, acetonitrile: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility acetonitrile: 20 mg/mL | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble | solubility acetonitrile: soluble, methanol: soluble |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥95% (HPCE) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥70.0% (HPCE) | assay ≥95% (HPCE) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromobimane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?