Merck
30727
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-1-thiomaltopyranoside
≥99.0% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H42O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
non-ionic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +53.0±3°, c = 0.5% in methanol
masa cząsteczkowa
498.63 g/mol
CMC
0.9 mM (20-25°C)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O10S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-33-22-19(29)17(27)20(14(12-24)31-22)32-21-18(28)16(26)15(25)13(11-23)30-21/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
Klucz InChI
YZNNXXWNKQOETJ-HYLFJBCQSA-N
Zastosowanie
Detergent for the purification, extraction and solubilization of membrane-bound proteins in the native structure. It increases solubilization by dissociating aggregates and is easily removed by dialysis.[1]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mechref, Y. and Rassi, Z.E.
Journal of Chromatography A, 757, 263-263 (1997)