Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 896,00 zł |
Informacje o tej pozycji
896,00 zł
Quality Segment
impurities
ethylene glycol, complies (meets the requirements of Macrogol Polyvinylalcohol Grafted Copolymer Ph Eur Ed. 7), ≤1 ppm ethylene oxide, ≤10 ppm dioxan, ≤100 ppm vinyl acetate, ≤15000 ppm acetic acid, ≤20 ppm heavy metals
ign. residue
≤2%
loss
≤5% loss on drying
pH
5.0-8.0 (20% in H2O)
viscosity
50-250 mPa.s, 20 %(23 °C, Brookfield RVT) (SP.2, 100RPM)
ester number
10‑70 mg KOH/g
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| viscosity 50-250 mPa.s, 20 %(23 °C, Brookfield RVT) (SP.2, 100RPM) | viscosity 52-60 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C) | viscosity 170-260 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.) | viscosity 40-90 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.) |
| loss ≤5% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| ester number 10‑70 mg KOH/g | ester number - | ester number - | ester number - |
| impurities ethylene glycol, complies (meets the requirements of Macrogol Polyvinylalcohol Grafted Copolymer Ph Eur Ed. 7), ≤10 ppm dioxan, ≤15000 ppm acetic acid, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤20 ppm heavy metals, ≤100 ppm vinyl acetate | impurities - | impurities <3.5 wt. % Volatiles | impurities - |
| pH 5.0-8.0 (20% in H2O) | pH - | pH - | pH - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 30549-500G | 04061826668153 |