Przejdź do
295906
Poly(ethylene glycol)
average Mn 2,050, chips
Sustainability features
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
194,25 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
194,25 zł
Cena katalogowa259,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol), average Mn 2,050, chips
form
chips
Quality Segment
mol wt
average Mn 2,050
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features, Sustainability features
mp
52-54 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
  • Cytotoxicity Study of Polyethylene Glycol Derivatives: Evaluates the cytotoxic effects of various PEG derivatives, important for chemists in pharmaceutical development and safety assessment (Liu et al., 2017).
  • ExtraPEG: A Polyethylene Glycol-Based Method for Enrichment of Extracellular Vesicles: Introduces a PEG-based method for isolating exosomes, useful for researchers in biomedical and clinical sciences (Rider et al., 2016).
Other Notes
Molecular weight: Mn 1,900-2,200
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20245281210P4338
description
average Mn 2,050, chips
description
average Mv ~8,000, powder (crystalline)
description
average Mw 1,500
description
BioXtra, average mol wt 3,350, powder
form
chips
form
powder (crystalline)
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
average Mn 2,050
mol wt
average Mv ~8,000
mol wt
average Mw 1,500
mol wt
average mol wt 3,350
mp
52-54 °C
mp
60-63 °C (lit.)
mp
45-50 °C
mp
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)