This product is not pharma grade as it is of MQ Level 100 in the MClarity Program.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
390,00 zł
Quality Segment
assay
25.0-30.0% (saponification value * 0.1534), 28.5-31.5% solids basis
form
dispersion
impurities
≤0.5% sulfated ash (verified on random samples only), ≤0.500% particulate matter, agglomerates, ≤100 ppm residual monomer vinyl acetate, ≤15000 ppm acetic acid, ≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤4.0% povidone (N content/0.126)
pH
3.0-5.5
viscosity
≤100 mPa.s(20 °C, Brookfield RVT) (SP. 1, 100 PRM)
density
1.045-1.065
SMILES string
O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form dispersion | form beads | form - | form - |
| density 1.045-1.065 | density 1.18 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| pH 3.0-5.5 | pH - | pH - | pH - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| viscosity ≤100 mPa.s(20 °C, Brookfield RVT) (SP. 1, 100 PRM) | viscosity 17-21 sec.(25 °C, Ford, no. 4)(lit.) | viscosity - | viscosity - |
| assay 25.0-30.0% (saponification value * 0.1534), 28.5-31.5% solids basis | assay - | assay - | assay - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, I would like to ask if Kollicoat® SR 30 D is a pharma grade, so we can use it for R&D activities for pharmaceutical development.