Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
615,00 zł
Quality Segment
concentration
46.0-50.6% (methacrylic acid, calc. on solids content)
impurities
≤1 ppm arsenic (verified on random samples only), ≤1.00% coagulum content /particulate matter, ≤10 ppm heavy metals (verified on random samples only)
ign. residue
≤0.1%
evapn. residue (140 °C, 30 min.)
28.5-31.5%
loss
68.5-71.5% loss on drying, 140°C, 30 min.
pH
2.1-3.0
viscosity
≤15 mPa.s(20 °C) (apparent viscosity), 3-15(20 °C) (mm2/s)
density
1.062-1.072
SMILES string
O(CC)C(=O)C=C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-3-5(6)7-4-2;1-3(2)4(5)6/h3H,1,4H2,2H3;1H2,2H3,(H,5,6)
InChI key
GDCRSXZBSIRSFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| impurities ≤1 ppm arsenic (verified on random samples only), ≤10 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤1.00% coagulum content /particulate matter | impurities ≤100 ppm residual monomer (methacrylic acid and ethyl acrylate) (HPLC), ≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only) | impurities - | impurities - |
| pH 2.1-3.0 | pH - | pH - | pH - |
| density 1.062-1.072 | density - | density - | density - |
| concentration 46.0-50.6% (methacrylic acid, calc. on solids content) | concentration - | concentration - | concentration - |
| loss 68.5-71.5% loss on drying, 140°C, 30 min. | loss ≤5.0% loss on drying | loss - | loss - |
| viscosity ≤15 mPa.s(20 °C) (apparent viscosity), 3-15(20 °C) (mm2/s) | viscosity ≤100 mPa.s(23 °C) (RV2, 100 PRM, type B) | viscosity - | viscosity - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 42385-500G | 04061832103556 |