Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
335,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
potency
≥900 μg per mg
color
white to off-white
mp
147 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Partial agonist at the glycine modulatory site of NMDA glutamatergic receptors; antibiotic against Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: D-Ala transport interference.
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, mycobacteria | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| potency ≥900 μg per mg | potency - | potency - | potency - |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Cycloserine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?