Merck
C4786
Supelco
Cefoxitin sodium salt
Wybierz wielkość
250 MG
405,00 zł
1 G
1560,00 zł
5 G
3660,00 zł
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
405,00 zł
1 G
1560,00 zł
5 G
3660,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N3NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder or granules
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
Klucz InChI
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
Opis ogólny
Cefoxitin is a β-lactam that belongs to the group of cephamycin antibiotics and is considered a 2nd generation cephalosporin. It shows resistance to β-lactamases and is used to treat a broad spectrum of bacterial infections caused by gram-positive and gram-negative bacteria, such as bronchitis, pharyngitis, meningitis, and urinary tract infection among others. It is used for intravenous and intramuscular injections.[1] It is found to be active against Bacteroides and is therapeutically used for the treatment of mixed aerobic-anaerobic infections.[2]
Zastosowanie
The analytical standard can be used to:
  • Determine cefoxitin sodium using four stability-indicating spectrophotometric methods in the presence of its alkaline degradation products in its pure form and pharmaceutical dosage forms
  • Separate and measure cefoxitin sodium in commercial drug products by high-performance liquid chromatography (HPLC)
Inne uwagi
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spectrofluorimetric analysis of cefoxitin in pharmaceutical dosage
Talanta, 41(4), 557-563 (1994)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus screening by online immunometric monitoring of bacterial growth under selective pressure.
Stenholm T, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53(12), 5088-5094 (2009)
Antibiotic and chemotherapy e-book, 14(3), 257-266 (2010)
M Stegger et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 18(4), 395-400 (2012-03-21)
The recent finding of a new mecA homologue, mecA(LGA251) , with only 70% nucleotide homology to the conventional mecA gene has brought the routine testing for mecA as a confirmatory test for methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) into question. A multiplex
Raphaël Lepeule et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(3), 1376-1381 (2012-01-05)
We investigated the efficiency of the cephamycin cefoxitin as an alternative to carbapenems for the treatment of urinary tract infections (UTIs) due to Escherichia coli producing CTX-M-type extended-spectrum β-lactamases. The susceptible, UTI-inducing E. coli CFT073-RR strain and its transconjugant CFT073-RR