Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
424,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
technique(s)
bioconjugation: suitable
mp
110-115 °C (lit.), 112-116 °C
solubility
H2O: soluble 0.2 g/L
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Furthermore, EDAC HCl serves as a biomolecule bridge, acting as a crosslinker that connects amine-reactive NHS-esters of biomolecules to carboxyl groups. This technique proves invaluable in protein conjugation, enabling the creation of hybrid molecules with novel properties and functions. The underlying mechanism involves EDAC HCl′s reaction with a carboxyl group, forming an unstable intermediate that actively seeks an amine partner. The delicate balance of this reaction underscores the importance of optimizing conditions for efficient conjugation. The assistance of N-hydroxysuccinimide (NHS) further enhances EDAC HCl′s capabilities by stabilizing the intermediate and enabling two-step conjugation procedures. This additional feature provides greater flexibility and control, particularly when dealing with complex biomolecules.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.0% (AT) | assay - | assay - | assay ≥98% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble 0.2 g/L | solubility H2O: ≤100 mg/mL | solubility - | solubility aqueous buffer: 2-5 mg/mL, water: 2-5 mg/mL |
| mp 110-115 °C (lit.), 112-116 °C | mp 110-115 °C (lit.) | mp 110-115 °C | mp - |
| form powder | form crystalline | form solid | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride
signalword
Danger
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?