Przejdź do
424331
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound, N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
Informacje o tej pozycji
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-579-2
NACRES:
NA.22
Form:
powder
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
particle size
200-400 mesh
SMILES string
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymer-supported carbodiimide.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)