Kluczowe dokumenty
T24007
Tetramethylsilane
ACS reagent, NMR grade, ≥99.9%
Synonim(y):
TMS
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
NMR grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
11.66 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
metody
NMR: suitable
pozostałość po odparowaniu
≤0.05%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
bp
26-28 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
gęstość
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Klucz InChI
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetramethylsilane can be used as:
- A precursor to synthesize α-SiC by chemical vapor deposition.
- A reactant to synthesize 1,3,5,7-tetramethyladamantane from adamantane in the presence of aluminum chloride and dichloromethane.
- A solvent for the hydroaminomethylation of 1-octene with morpholine.
- A methylating reagent for the conversion of germanium tetrachloride to tetramethylgermanium, trimethylgermanium chloride, dimethylgermanium dichloride or methylgermanium trichloride.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-16.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
A novel approach to selecting thermomorphic multicomponent solvent systems (TMS) for hydroaminomethylation reactions
Chemical Engineering and Processing, 69, 15-23 (2013)
Synthesis of alpha-SiC from tetramethylsilane by chemical vapor deposition at high temperature
Applied Physics Express, 7, 025501-025501 (2014)
Tetramethylsilane in synthesis: selective mono-and polymethylations of germanium tetrachloride
Organometallics, 1087-1089, 4-4 (1985)
Exhaustive One-Step Bridgehead Methylation of Adamantane Derivatives with Tetramethylsilane
European Journal of Organic Chemistry, 2021, 5227-5237 (2021)
Frontiers in pharmacology, 11, 606759-606759 (2021-03-02)
Gallic acid (GA) is a simple polyphenol found in food and traditional Chinese medicine. Here, we determined the effects of GA administration in a combined mouse model of high-fat diet (HFD)-induced obesity and low-dose streptozotocin (STZ)-induced hyperglycemia, which mimics the