Przejdź do
551333
Tetramethylsilane solution
suitable for NMR (reference standard), 12% in chloroform, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H12Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
concentration
12% in chloroform
technique(s)
NMR: suitable, qNMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI key
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Lineshape
Preparation Note
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T240078792187920
description
suitable for NMR (reference standard), 12% in chloroform, NMR tube size 5 mm × 8 in.
description
NMR grade, ACS reagent, ≥99.9%
description
≥99.0% (GC)
description
analytical standard, suitable for NMR (spectroscopy), ACS reagent
technique(s)
qNMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, analytical standard
concentration
12% in chloroform
concentration
-
concentration
-
concentration
-
functional group
silyl
functional group
silyl
functional group
silyl
functional group
silyl
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
865-49-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)