The product 269913-1G is soluble in water.
Kluczowe dokumenty
269913
3-(Trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt
98 atom % D
Wybierz wielkość
885,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
885,00 zł
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
≥98.0% (NMR)
zanieczyszczenia
≤0.5% water (Karl Fischer)
pH
7.0-9.0 (1% in solution)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[Na+].[2H]C([2H])(C([O-])=O)C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H14O2Si.Na/c1-9(2,3)5-4-6(7)8;/h4-5H2,1-3H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i4D2,5D2;
Klucz InChI
OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Szybka separacja i kwantyfikacja kurkuminoidów łącząca pseudo dwuwymiarową chromatografię cieczową flash i spektroskopię NMR: Badania te pokazują zastosowanie soli sodowej kwasu 3-(trimetylosililo)propionowego-2,2,3,3-d₄ w dziedzinie spektroskopii NMR, szczególnie podkreślając jej rolę jako wzorca wewnętrznego w kwantyfikacji kurkuminoidów. Badanie prezentuje nowatorską metodę, która łączy pseudo dwuwymiarową chromatografię cieczową flash ze spektroskopią NMR, zapewniając szybsze i dokładniejsze podejście analityczne. Metoda ta znacznie zwiększa wydajność i niezawodność analizy chemicznej w badaniach farmaceutycznych i biomedycznych, czyniąc ją cenną techniką dla chemików analitycznych w środowisku akademickim (Jayaprakasha et al., 2013).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the procedure for reconstituting the product 269913, 3-(Trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium?