For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
13433
Sodium bicarbonate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500, 99.0-100.5%, powder
Synonim(y):
Wodorowęglan sodu
Wybierz wielkość
282,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
282,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
puriss.
Próba
99.0-100.5%
Formularz
powder
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500
zanieczyszczenia
ammonia (NH3), in accordance
organic volatile impurities, complies
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.002% ammonium (NH4), complies
strata
≤0.2% loss on drying (silica gel)
pH
≤8.6 (20 °C, 5%)
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
carbonate (CO32-): in accordance
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?