M7506
Magnesium sulfate
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
agency
suitable for SM 5210
gęstość pary
<0.01 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Postać
powder
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In Biginelli reactions to synthesize dihydropyrimidinones by solvent-free conditions.
- In the synthesis of 2-imidazolines by the reaction of aldehydes and ethylenediamine in the presence of hydrogen peroxide and sodium iodide.
The mixture of MgSO4 and bayerite is used to prepare single-phase,MgAl2O4 spinel nanoparticles by calcining the powder mixture at 800 oC.
MgSO4 (anhydrous) can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Inne uwagi
Informacje prawne
odczynnik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC/MSNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.