S4132
Sodium carbonate monohydrate
ReagentPlus®, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Postać
powder
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1