Merck
P5958
Sigma-Aldrich
Potassium hydroxide
BioXtra, ≥85% KOH basis
Synonim(y):
Caustic potash
Wybierz wielkość
250 G
306,00 zł
500 G
462,00 zł
1 KG
845,00 zł
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
306,00 zł
500 G
462,00 zł
1 KG
845,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38100303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥85% KOH basis
Formularz:
pellets
rozpuszczalność:
H2O: 1 M, clear, colorless
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 719 °C)
Poziom jakości
linia produktu
BioXtra
Próba
≥85% KOH basis
Formularz
pellets
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
≤2.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Potassium hydroxide is an inorganic compound commonly known as caustic potash. It is a strong alkali, readily reacts with acids. It can be used in various reactions such as nucleophilic substitution, hydrolysis, and addition reactions. Sometimes it can also be used as a catalyst for aldol-type reactions.
Zastosowanie
Potassium hydroxide can be used to adjust the pH of the solution.
It can also be used:
  • As a catalyst in the alkynylation of heteroaromatic N-oxides to synthesize corresponding C2-alkynylheterocycles.
  • As a superbase medium with dimethyl sulfoxide (KOH/DMSO medium) for the synthesis of cross-coupling products under transition metal-free conditions from reactions between aryl halides and various sulfur, oxygen and nitrogen-based nucleophiles.
  • In the synthesis and thermodynamic study of Na-based zeolites.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuqian Luo et al.
BMC immunology, 15, 586-586 (2014-12-21)
Highly purified nuclear protein is required when using an electrophoretic mobility shift assay (EMSA) to study transcription factors, e.g. nuclear factor-κB (NF-κB), a major transcription factor that regulates both innate and adaptive immune responses following infection. Although many protocols have
Iulia I Nita et al.
PloS one, 7(10), e46649-e46649 (2012-10-12)
Mitochondria mediate dual metabolic and Ca(2+) shuttling activities. While the former is required for Ca(2+) signalling linked to insulin secretion, the role of the latter in β cell function has not been well understood, primarily because the molecular identity of
M M Fry et al.
Journal of dairy science, 101(2), 1379-1387 (2017-12-19)
The objective of our study was to characterize the diagnostic performance of cytology for assessing hepatic lipid content (HLC) in dairy cows by comparing microscopic evaluation of lipid vacuolation in touch imprint slide preparations of liver biopsies with quantitative measurement
Marija Smokvarska et al.
Current biology : CB, 30(23), 4654-4664 (2020-10-10)
In the course of their growth and development, plants have to constantly perceive and react to their environment. This is achieved in cells by the coordination of complex combinatorial signaling networks. However, how signal integration and specificity are achieved in
Jae Myoung Suh et al.
Nature, 513(7518), 436-439 (2014-07-22)
Fibroblast growth factor 1 (FGF1) is an autocrine/paracrine regulator whose binding to heparan sulphate proteoglycans effectively precludes its circulation. Although FGF1 is known as a mitogenic factor, FGF1 knockout mice develop insulin resistance when stressed by a high-fat diet, suggesting a