Przejdź do
60377
Potassium hydroxide
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Kalii hydroxidum, Caustic potash
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
215-181-3
MDL number:
Assay:
85.00%
Form:
solid
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
assay
85.00%
form
solid
mp
361 °C (lit.)
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5958757551484016
assay
85.00%
assay
≥85% KOH basis
assay
≥99.95% trace metals basis
assay
90%
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
suitable for EPA 1613, suitable for SM 5210
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
pellets
form
crystals or chunks, powder and chunks, powder or crystals
form
flakes
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
mp
361 °C (lit.)
mp
361 °C (lit.)
mp
361 °C (lit.)
mp
361 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium hydroxide
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liang-Yin Chou et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(4), 5767-5781 (2020-03-05)
Chondrocytes in growth plates are responsible for longitudinal growth in long bones during endochondral ossification. Discoidin domain receptor 1 (Ddr1) is expressed in chondrocytes, but the molecular mechanisms by which DDR1 regulates chondrocyte behaviors during the endochondral ossification process remain
Andreu Fabregat et al.
Steroids, 78(3), 327-336 (2012-12-25)
The occurrence of several polyunsaturated testosterone related compounds (including 4,6-androstadien-3,17-dione and 4,6-androstadien-17β-ol-3-one) in urine after alkaline treatment of the sample has been recently reported. Although several experiments seem to indicate that they are testosterone metabolites, their origin is still unknown.
Kristina Nyström et al.
PLoS pathogens, 7(8), e1002188-e1002188 (2011-09-09)
Rabbit Hemorrhagic disease virus (RHDV), a calicivirus of the Lagovirus genus, and responsible for rabbit hemorrhagic disease (RHD), kills rabbits between 48 to 72 hours post infection with mortality rates as high as 50-90%. Caliciviruses, including noroviruses and RHDV, have
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
60377-1KG04061826714867