Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
558,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99-100.5% dry basis (silver nitrate titration), 99.5-100.5% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
≤1% loss on drying, 105°C
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble ((355 g/l at 25 °C (77 °F))
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
bromide (Br-): ≤0.005%, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%, iodide (I-): ≤0.002%passes test, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
heavy metals: ≤0.0005% (ACS), Ba:, passes test, Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.0002%, Mg: ≤0.0005%, Mg: ≤0.02% (alkaline earth metals (as Ca)), N: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Analysis Note
Assay (argentometric; calculated on dried substance): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: = 0.005 %
pH-value (5 %; water): 5.5 - 8.0
Acidity or alkalinity: passes test
Bromide (Br): = 0.005 %
Chlorate and Nitrate (as NO3): = 0.003 %
Iodide (I): = 0.002 % passes test
Phosphate (PO4): = 0.0005 %
Sulfate (SO4): = 0.001 %
Total nitrogen (N): = 0.001 %
Heavy metals (as Pb): = 0.0005 %
Ba (Barium): passes test
Ca (Calcium): = 0.001 %
Fe (Iron): = 0.0002 %
Mg (Magnesium): = 0.0005 %
Na (Sodium): = 0.005 %
heavy metals (ACS) = 0.0005 %
Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca): = 0.02 %
Loss on Drying (105°C): = 1.0 %Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?