Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 791,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
791,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
crystalline
reaction suitability
core: potassium
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.99% trace metals basis | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Molecular Biology Grade | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form crystalline | form - | form crystalline solid | form - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay - | assay ≥99% (silver nitrate titration) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| impurities ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - | impurities - |
| mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?