Merck
F1635
SAFC
Formaldehyde solution
contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
Synonim(y):
Formalin
Wybierz wielkość
25 ML
216,00 zł
500 ML
235,00 zł
4 L
693,00 zł
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
216,00 zł
500 ML
235,00 zł
4 L
693,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03
Beilstein:
1209228
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
97 °C
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
1.03 (vs air)
ciśnienie pary
52 mmHg ( 37 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
572 °F
zawiera
10-15% methanol as stabilizer
stężenie
37 wt. % in H2O
37-38%
metody
tissue processing: suitable
zanieczyszczenia
≤0.03% free acid (as HCOOH)
kolor
APHA: ≤10
pH
2.8-4.0
bp
97 °C
mp
-15 °C
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is 37wt% solution of formaldehyde in water. It contains 10-15% methanol as stabilizer.
Zastosowanie
Formaldehyde solution has been used to prepare formaldehyde fixation/permeabilization solution that is employed to fix tissue samples.[1]
Działania biochem./fizjol.
Induces tumors in the nasal epithelium of rats, and is suspected to be a human carcinogen. Potent mutagen.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
133.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56.11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Omer Barkai et al.
Pain, 160(6), 1281-1296 (2019-04-02)
Endogenous inflammatory mediators contribute to the pathogenesis of pain by acting on nociceptors, specialized sensory neurons that detect noxious stimuli. Here, we describe a new factor mediating inflammatory pain. We show that platelet-derived growth factor (PDGF)-BB applied in vitro causes
Christopher Bruhn et al.
Genomics, proteomics & bioinformatics, 12(6), 255-265 (2014-12-03)
Cell cycle progression is coordinated with metabolism, signaling and other complex cellular functions. The investigation of cellular processes in a cell cycle stage-dependent manner is often the subject of modern molecular and cell biological research. Cell cycle synchronization and immunostaining
Cindy S Ma et al.
The Journal of experimental medicine, 205(7), 1551-1557 (2008-07-02)
Hyper-immunoglobulin E syndrome (HIES) is a primary immune deficiency characterized by abnormal and devastating susceptibility to a narrow spectrum of infections, most commonly Staphylococcus aureus and Candida albicans. Recent investigations have identified mutations in STAT3 in the majority of HIES
G R Moore et al.
Neurology, 55(10), 1506-1510 (2000-11-30)
To determine the pathologic basis of areas not exhibiting signal of the short-T2 component of the T2 relaxation distribution in MS, as studied in formalin-fixed brain. A myelin-specific MRI signal would be of great importance in assessing demyelination in patients
Y Jiang et al.
Oncogene, 34(50), 6079-6091 (2015-03-10)
Epstein-Barr virus (EBV) causes human lymphoid malignancies, and the EBV product latent membrane protein 1 (LMP1) has been identified as an oncogene in epithelial carcinomas such as nasopharyngeal carcinoma (NPC). EBV can epigenetically reprogram lymphocyte-specific processes and induce cell immortalization.
Produkty
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?