Merck
901230
Sigma-Aldrich
Ammonium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Salmiac
About This Item
Wzór liniowy:
NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.49
Beilstein:
4371014
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
agency
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
gęstość pary
1.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 160.4 °C)
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥99.5%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
ślady anionów
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
ciąg SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Crystals of ammonium chloride (NH4Cl) belong to the cubic crystal system. It can be synthesized by reacting HCl with aqueous ammonia solutions. NH4Cl is formed as a by-product during soda manufactured by Solvay process.[1]
Zastosowanie
Ammonium chloride (NH4Cl) has been used as one of the components of red blood cell (RBC) lysis buffer for use in various studies.[2][3] It may be used as a catalyst in the preparation 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones.[4]
Inorganic ammonium ions (NH4+) effectively catalyze the aldol condensation of carbonyl compounds.[5] It serves as a source of nitrogen during the preparation of trimethylamine hydrochloride (TMA·HCl).[6]
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Immune Cell Isolation from Mouse Femur Bone Marrow.
Liu X and Quan N.
Bio-protocol, 5(20) (2015)
Mark E Kusek et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50823-e50823 (2014-01-17)
Mucosal surfaces serve as protective barriers against pathogenic organisms. Innate immune responses are activated upon sensing pathogen leading to the infiltration of tissues with migrating inflammatory cells, primarily neutrophils. This process has the potential to be destructive to tissues if
Selective Synthesis of Trimethylamine by Catalytic N-Methylation of Ammonia and Ammonium Chloride by utilizing Carbon Dioxide and Molecular Hydrogen.
Beydoun K, et al.
ChemCatChem, 8(1), 135-138 (2016)
Barbara Nozière et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(15), 3864-3872 (2010-04-02)
In natural environments such as atmospheric aerosols, organic compounds coexist with inorganic salts but, until recently, were not thought to interact chemically. We have recently shown that inorganic ammonium ions, NH(4)(+), act as catalysts for acetal formation from glyoxal, a
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions
Shaabani A, et al
Tetrahedron Letters, 44, 857-859 (2003)
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.