Merck
901229
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Mascagnite
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352314
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.005%
pH
5.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 132 g/L at 20 °C
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ammonium sulfate is an ammonium salt commonly used as fertilizer. It can be synthesized by neutralizing sulfuric acid with ammonia.[1] It can enhance the phytotoxicity of several herbicides like glyphosates.[2] Ammonium sulfate is formed as a co-product during the manufacture of caprolactam, a precursor of nylon.[3]
Zastosowanie
Ammonium sulfate was used in methyl cellulose precipitable tannin assay to evaluate wine tannin in finished wine samples.[4] It was also used in making externally mixed aerosols for analyzing the 1 × 3 tandem differential mobility analyzer (1 × 3-TDMA), which is mainly employed for determining the irreversibility of the hygroscopic growth factor of aerosol particles.[5]
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The 1-by-3 tandem differential mobility analyzer for measurement of the irreversibility of the hygroscopic growth factor.
Rosenoern T, et al.
Aerosol Science and Technology, 43(7), 641-652 (2009)
Industrial catalytic aspects of the synthesis of monomers for nylon production.
Bellussi G and Perego C.
CATTECH, 4(1), 4-16 (2000)
Influence of yeast strain on Shiraz wine quality indicators.
Holt H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 165(3), 302-311 (2013)
Substitutes for Ammonium Sulfate as Additives with Glyphosate and Glufosinate.
Pratt D, et al.
Weed Technology, 17(3), 576-581 (2003)
Ammonium Compounds.
Weston CW, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.