Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
160,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue
<0.01% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0001%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0002%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0001%
absorption
≤0.030 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.037 at 260 in H2O at 1 M
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form crystals | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble 132 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.667 g/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp >280 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium sulfate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?