Przejdź do
59845
Ammonium sulfate
analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method, traceable to NIST SRM 194
Synonim(y):
Mascagnite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
EC Number:
231-984-1
MDL number:
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.5%
quality
traceable to NIST SRM 194
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
21.20%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
loss
≤0.1% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble, clear, colorless
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium sulfate may be used as a standard solution to determine nitrogen loss in the Kjeldahl analysis which acts as a reference method to determine accurate protein content in dairy products.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.012171.041612150-OP
format
neat
format
-
format
-
format
-
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
GMO free, Halal, Kosher
grade
reagent grade
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (alkalimetric)
assay
-
assay
-
loss
≤0.1% loss on drying, 110°C
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
loss
-
loss
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Goding.WJ
Monoclonal Antibodies: Principles and Practice, (3) (1996)
Simon Gareth Broadley et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 11), 1450-1459 (2012-10-24)
MshB, a zinc-based deacetylase, catalyses a step in the mycothiol biosynthetic pathway that involves the deacetylation of 1-O-(2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcNAc-Ins), via cleavage of an amide bond, to 1-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcN-Ins) and acetate. In this study, MshB was expressed, purified and crystallized. A
Kazunori Sugiura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 457(3), 242-248 (2015-01-17)
Intracellular redox state is a critical factor for fundamental cellular functions, including regulation of the activities of various metabolic enzymes as well as ROS production and elimination. Genetically-encoded fluorescent redox sensors, such as roGFP (Hanson, G. T., et al. (2004))
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
59845-25G04061835561025
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?