Przejdź do
S7545
Sodium acetate
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
873,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021906
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
204-823-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595639
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0%
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), <0.01% Insoluble matter
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.03%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium acetate is commonly applicable in molecular biology experiments such as nucleic acid purification and precipitation, protein gel electrophoresis, protein crystallization, and high-performance liquid chromatography (HPLC). Sodium acetate is also used in plastic production, dyeing, and leather tanning.
Application
Sodium acetate has been used:
  • in the isolation of DNA from bacterial samples of the human gastrointestinal tract[1]
  • as a component of RNA elution buffer for the preparation of infrared (IR) fluorescent probes in northern blot technique[2]
  • in the lysis buffer for cellular lysis to detect reversible oxidation of protein tyrosine phosphatases (PTPs) with the cysteinyl-labeling assay using IMR90 fibroblasts[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9089597917417510-OP
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
product line
Redi-Dri
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pH
-
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pH
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Density, viscosity and ultrasonic velocity studies of aqueous solutions of sodium acetate at different temperatures
Kharat SJ
Journal of Molecular Liquids, 140(1-3), 10-14 (2008)
Christopher Fields et al.
Bio-protocol, 9(8) (2019-08-21)
Northern blot is a molecular biology technique that can detect, quantify, and determine the molecular weight of RNA. Recently, we published a protocol utilizing near-infrared (IR) fluorescent probes in Northern blot (irNorthern). Our method is as sensitive as other non-radioactive
Erwin G Zoetendal et al.
Nature protocols, 1(2), 870-873 (2007-04-05)
The human gastrointestinal (GI) tract contains a complex microbial community that develops in time and space. The most widely used approaches to study microbial diversity and activity are all based on the analysis of nucleic acids, DNA, rRNA and mRNA.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S7545-500G04061836960049
S7545-250G04061836960032
S7545-1KG04061836960025
Questions
  1. 시약이 solid라고 되어 있는데 solid가 무슨 이미인가요? 시약이 알맹이 형태로 되어 있는 건가요?
    1 answer
    1. The form of this product is a white powder.