O5284
1-Octen-3-ol
98%
Synonim(y):
Pentyl vinyl carbinol
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
tw
84-85 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
Klucz InChI
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup