Przejdź do
215260
Rubidium chloride
99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Rubidium monochloride, Rubidium(I) chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
RbCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.92
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-240-9
MDL number:
Assay:
99.8% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.8% trace metals basis
form
powder and chunks
impurities
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
715 °C (lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Application
RbCl, an alkali halide may be used to dope L-alanine hydrogen chloride monohydrate single crystals to alter its dielectric properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
204250336149251445
description
99.8% trace metals basis
description
99.95% trace metals basis
description
99.6% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
form
powder and chunks
form
powder and chunks
form
powder
form
powder
assay
99.8% trace metals basis
assay
99.95% trace metals basis
assay
99.6% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
715 °C (lit.)
mp
715 °C (lit.)
mp
-
mp
656 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubidium chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)