Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 936,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-830-3
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.999%
Form:
solid
Solubility:
650 g/L
936,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1.3 hPa ( 795 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.999%
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
solubility
650 g/L
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1000 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
- Opracowanie nowej procedury ciągłej homogenicznej mikroekstrakcji do fazy ciekłej w oparciu o przygotowanie in-situ głębokiego rozpuszczalnika eutektycznego: Badania te wprowadzają nowatorską metodę analizy amin alifatycznych w próbkach moczu, która może obejmować bromek potasu jako część matrycy lub odczynników stosowanych w procesie GC-MS, demonstrując jej wszechstronność w pobieraniu próbek biochemicznych i testowaniu (Shagaghipour S et al., 2024).
- Klasyfikacja azbestu i jego nieazbestowych analogów przy użyciu FTIR i wielowymiarowej analizy danych: W badaniu tym wykorzystano spektroskopię FTIR, potencjalnie obejmującą bromek potasu w zastosowaniach spektroskopowych w podczerwieni, do klasyfikacji materiałów niebezpiecznych, ilustrując kluczową rolę tego związku w bezpieczeństwie środowiskowym i analizie materiałów przemysłowych (Lee T i in., 2024).
- Zestaw narzędzi do łatwego wprowadzania badań transmisyjnej spektroskopii FTIR osadzania warstwy atomowej in situ o niskiej liczbie falowej: Demonstruje zastosowanie bromku potasu w ulepszaniu spektroskopii FTIR, szczególnie korzystnej dla dziedziny materiałoznawstwa, zapewniając krytyczne narzędzie do dogłębnej analizy materiałów (Bin Afif A et al., 2022).
- Nanocząstki srebra modyfikowane jonami halogenowymi do ultraczułej detekcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych za pomocą powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana: Bada zastosowanie bromku potasu w modyfikacji nanocząstek do wzmocnionej spektroskopii Ramana, podkreślając jego znaczący wkład w wykrywanie chemiczne i monitorowanie środowiska (Wang D et al., 2022).
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,999 %
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99.5 %
Bromian (BrO₃): ≤ 10 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 500 ppm
Jodek (I): ≤ 200 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 10 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 2 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.02 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,5 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,005 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.005 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,005 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,010 ppm
La (Lantan): ≤ 0,005 ppm
Li (Lit): ≤ 0.5 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,005 ppm
Na (Sód): ≤ 5,0 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,005 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,005 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.05 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,005 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,010 ppm
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99.5 %
Bromian (BrO₃): ≤ 10 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 500 ppm
Jodek (I): ≤ 200 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 10 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 2 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.02 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,5 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,005 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.005 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,005 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,010 ppm
La (Lantan): ≤ 0,005 ppm
Li (Lit): ≤ 0.5 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,005 ppm
Na (Sód): ≤ 5,0 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,005 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,005 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.05 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,005 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromek potasu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?